(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
PC7826-100G PC7826-25G
APOSPC7826-100GEA 1200 DKK
APOSPC7826-100G APOSPC7826-25G
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan 97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Formel: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molekylvægt: 218.25 g/mol
Kogepunkt: 144 °C
Massefylde: 1.137 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039266
CAS-nummer: 429-60-7