1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7825-25G PC7825-5G
APOSPC7825-25GEA 1560 DKK
APOSPC7825-25G APOSPC7825-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₉H₁₁ClF₃N₅
Smeltepunkt: 209…213 °C
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569535
CAS-nummer: 18960-29-7