1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7824-25G PC7824-5G PC7824-100G
APOSPC7824-25GEA 2850 DKK
APOSPC7824-25G APOSPC7824-5G APOSPC7824-100G
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)biguanide hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₀ClF₆N₅
Smeltepunkt: 246 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094450
CAS-nummer: 36068-40-3