1,1,1-Trifluorpropan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7819M-25G PC7819M-5G
APOSPC7819M-25GEA 4740 DKK
APOSPC7819M-25G APOSPC7819M-5G
1,1,1-Trifluorpropan 97%
1,1,1-Trifluoropropane
Formel: C₃H₅F₃
Kogepunkt: –12 °C
Smeltepunkt: –148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 421-07-8
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,