N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7819H-10G PC7819H-1G
APOSPC7819H-10GEA 2470 DKK
APOSPC7819H-10G APOSPC7819H-1G
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea 97%
N-(2,3,4-Trifluorophenyl)thiourea
Formel: C₇H₅F₃N₂S
Kogepunkt: 162…165 °C
Smeltepunkt: 162…165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00053006
CAS-nummer: 175205-26-2