(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)acetonitrile, 3,4,5-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818O-1G PC7818O-25G PC7818O-5G
APOSPC7818O-1GEA 164 DKK
APOSPC7818O-1G APOSPC7818O-25G APOSPC7818O-5G
(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(3,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Smeltepunkt: 28…34 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083531
CAS-nummer: 220228-03-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III