(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Trifluorobenzyl cyanide, 2-(2,4,6-Trifluorophenyl)acetonitrile
PC7818N-1G PC7818N-25G PC7818N-5G
APOSPC7818N-1GEA 164 DKK
APOSPC7818N-1G APOSPC7818N-25G APOSPC7818N-5G
(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,4,6-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molekylvægt: 171.12 g/mol
Kogepunkt: 103 °C/3mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061221
CAS-nummer: 220227-80-5
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III