(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7818M-1G PC7818M-5G PC7818M-25G
APOSPC7818M-1GEA 164 DKK
APOSPC7818M-1G APOSPC7818M-5G APOSPC7818M-25G
(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,4,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Kogepunkt: 84 °C/1mmHg
Massefylde: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061220
CAS-nummer: 220141-74-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III