(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,5-Trifluorobenzyl cyanide, 2,3,5-Trifluorophenylacetonitrile
PC7818K-1G PC7818K-250MG
APOSPC7818K-1GEA 491 DKK
APOSPC7818K-1G APOSPC7818K-250MG
(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,3,5-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Molekylvægt: 171.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083546
CAS-nummer: 243666-14-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III