(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetonitrile, 2,3,4-Trifluorobenzyl cyanide
PC7818J-1G PC7818J-5G PC7818J-25G
APOSPC7818J-1GEA 164 DKK
APOSPC7818J-1G APOSPC7818J-5G APOSPC7818J-25G
(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril 97%
(2,3,4-Trifluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₄F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061234
CAS-nummer: 243666-13-9
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III