(3,4,5-Trifluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4,5-Trifluorophenylacetic acid
PC7818H-1G PC7818H-5G PC7818H-10G
APOSPC7818H-1GEA 164 DKK
APOSPC7818H-1G APOSPC7818H-5G APOSPC7818H-10G
(3,4,5-Trifluorphenyl)eddikesyre 97%
(3,4,5-Trifluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Smeltepunkt: 98…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083532
CAS-nummer: 209991-62-8