(2,4,6-Trifluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4,6-Trifluorophenylacetic acid
PC7818G-1G PC7818G-25G PC7818G-5G
APOSPC7818G-1GEA 208 DKK
APOSPC7818G-1G APOSPC7818G-25G APOSPC7818G-5G
(2,4,6-Trifluorphenyl)eddikesyre 97%
(2,4,6-Trifluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₂F₃)CH₂COOH
Smeltepunkt: 110…112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061218
CAS-nummer: 209991-63-9