(2,3,5-Trifluorphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2,3,5-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818D-1G PC7818D-5G PC7818D-10G
APOSPC7818D-1GEA 889 DKK
APOSPC7818D-1G APOSPC7818D-5G APOSPC7818D-10G
(2,3,5-Trifluorphenyl)eddikesyre 98%
(2,3,5-Trifluorphenyl)eddikesyre
Formel: C₆H₂F₃CH₂COOH
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083547
CAS-nummer: 132992-28-0