(2,3,4-Trifluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(2,3,4-Trifluorophenyl)acetic acid
PC7818C-1G PC7818C-5G PC7818C-10G
APOSPC7818C-1GEA 164 DKK
APOSPC7818C-1G APOSPC7818C-5G APOSPC7818C-10G
(2,3,4-Trifluorphenyl)eddikesyre 97%
(2,3,4-Trifluorphenyl)eddikesyre
Formel: C₆H₂F₃CH₂COOH
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061235
CAS-nummer: 243666-12-8