3,4,5-Trifluorphenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7818-100G PC7818-25G PC7818-5G
APOSPC7818-100GEA 1080 DKK
APOSPC7818-100G APOSPC7818-25G APOSPC7818-5G
3,4,5-Trifluorphenol 95%
3,4,5-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Kogepunkt: 177 °C
Smeltepunkt: 52…55 °C
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042427
CAS-nummer: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II