2,4,6-Trifluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7817P-25G PC7817P-5G PC7817P-1G
APOSPC7817P-25GEA 2550 DKK
APOSPC7817P-25G APOSPC7817P-5G APOSPC7817P-1G
2,4,6-Trifluorphenol 98%
2,4,6-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Smeltepunkt: 47…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061216
CAS-nummer: 2268-17-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,II