2,3,4-Trifluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7817-100G PC7817-25G PC7817-5G
APOSPC7817-100GEA 2400 DKK
APOSPC7817-100G APOSPC7817-25G APOSPC7817-5G
2,3,4-Trifluorphenol 98%
2,3,4-Trifluorphenol
Formel: C₆H₃F₃O
Kogepunkt: 68…70 °C/43mmHg
Smeltepunkt: 30…34 °C
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042426
CAS-nummer: 2822-41-5
UN nummer: 2925
ADR: 4.1+8,III