4,6-Difluorindol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7811-1G PC7811-5G
APOSPC7811-1GEA 665 DKK
APOSPC7811-1G APOSPC7811-5G
4,6-Difluorindol 96%
4,6-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075213
CAS-nummer: 199526-97-1