5,7-Difluorindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7807-1G PC7807-250MG PC7807-5G
APOSPC7807-1GEA 1490 DKK
APOSPC7807-1G APOSPC7807-250MG APOSPC7807-5G
5,7-Difluorindol
5,7-Difluoroindole
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01075215
CAS-nummer: 301856-25-7