2,6-Difluorbenzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7806-5G PC7806-25G
APOSPC7806-5GEA 881 DKK
APOSPC7806-5G APOSPC7806-25G
2,6-Difluorbenzensulfonamid
2,6-Difluorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00729101
CAS-nummer: 60230-37-7