4-Chlor-1-Fluor-2-nitrobenzen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloro-2-fluoronitrobenzene
PC7803-25G PC7803-100G PC7803-5G PC7803-500G
APOSPC7803-25GEA 164 DKK
APOSPC7803-25G APOSPC7803-100G APOSPC7803-5G APOSPC7803-500G
4-Chlor-1-Fluor-2-nitrobenzen 97%
4-Chlor-1-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃ClFNO₂
Molekylvægt: 175.55 g/mol
Kogepunkt: 237 °C
Smeltepunkt: 8 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00069418
CAS-nummer: 345-18-6