Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7793-100G PC7793-25G PC7793-5G
APOSPC7793-100GEA 687 DKK
APOSPC7793-100G APOSPC7793-25G APOSPC7793-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoate
Formel: C₉H₇F₃O₂
Kogepunkt: 206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094444
CAS-nummer: 351354-41-1