1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4-Trifluoronitrobenzene
PC7789-100G PC7789-250G PC7789-25G PC7789-500G PC7789-1KG
APOSPC7789-100GEA 164 DKK
APOSPC7789-100G APOSPC7789-250G APOSPC7789-25G APOSPC7789-500G APOSPC7789-1KG
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzen 99%
1,2,3-Trifluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molekylvægt: 177.08 g/mol
Kogepunkt: 92 °C/20mmHg
Massefylde: 1.541 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041546
CAS-nummer: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III