3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzoylchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzene-1-carbonyl chloride, 2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC7787-25G PC7787-5G PC7787-100G
APOSPC7787-25GEA 230 DKK
APOSPC7787-25G APOSPC7787-5G APOSPC7787-100G
3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzoylchlorid
3-Methoxy-2,4,5-trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Kogepunkt: 108…112 °C/20mmHg
Massefylde: 1,472 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682012
CAS-nummer: 112811-66-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II