3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 164 DKK
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formel: C₆H₃Cl₂F₂N
Molekylvægt: 197.99 g/mol
Smeltepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044104
CAS-nummer: 83121-15-7