1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC7782-100G PC7782-25G
APOSPC7782-100GEA 3820 DKK
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formel: C₅H₅F₃O₂
Kogepunkt: 86…88 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 2 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00040844
CAS-nummer: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN nummer: 3272
ADR: 3,II