5-(Trifluormethyl)uracil 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trifluorothymine, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC7780-25G PC7780-100G
APOSPC7780-25GEA 1960 DKK
APOSPC7780-25G APOSPC7780-100G
5-(Trifluormethyl)uracil 98%
5-(Trifluormethyl)uracil
Formel: C₅H₃F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 245…249 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006024
CAS-nummer: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III