4-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Mercaptobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 4-(Trifluoromethyl)benzenethiol
PC7773-25G PC7773-50G PC7773-5G
APOSPC7773-25GEA 3100 DKK
APOSPC7773-25G APOSPC7773-50G APOSPC7773-5G
4-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
4-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molekylvægt: 178.18 g/mol
Kogepunkt: 66…68 °C/15mmHg
Massefylde: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042320
CAS-nummer: 825-83-2