2-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol, 2-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 2-Mercaptobenzotrifluoride
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 3930 DKK
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluormethyl)thiophenol 97%
2-(Trifluormethyl)thiophenol
Formel: C₇H₅F₃S
Molekylvægt: 178.18 g/mol
Kogepunkt: 175…177 °C
Massefylde: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00068896
CAS-nummer: 13333-97-6
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III