α,α,α,2,4-Pentafluortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,4-Difluoro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Difluorobenzotrifluoride
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 164 DKK
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α,α,α,2,4-Pentafluortoluen
α,α,α,2,4-Pentafluortoluen
Formel: C₇H₃F₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972808
CAS-nummer: 64248-61-9