4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC7769K-1G
PC7769K-100MG
PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA
327
DKK
APOSPC7769K-1G
APOSPC7769K-100MG
APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formel:
C₈H₆BrF₃S Kogepunkt: 115…118 °C/13mmHg Smeltepunkt: 53…57 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00129189 CAS-nummer: 21101-63-3 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |