4-(Trifluormethyl)thiobenzamid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 262 DKK
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid 98%
4-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
Molekylvægt: 205.2
Kogepunkt: 254
Smeltepunkt: 135…138 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051806
CAS-nummer: 72505-21-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III