4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluorthiophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 535 DKK
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluorthiophenol 97%
4-(Trifluormethyl)-2,3,5,6-tetrafluorthiophenol
Formel: C₇HF₇S
Kogepunkt: 169 °C
Massefylde: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00191594
CAS-nummer: 651-84-3