7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 2190 DKK
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Smeltepunkt: 266…269 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006779
CAS-nummer: 322-97-4