2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 186 DKK
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236724
CAS-nummer: 89570-85-4