4'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 2750 DKK
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
4'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Kogepunkt: 216 °C
Smeltepunkt: 36…39 °C
Massefylde: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039231
CAS-nummer: 711-33-1