3'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 915 DKK
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
3'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Kogepunkt: 216…217 °C
Smeltepunkt: 18…19 °C
Massefylde: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039227
CAS-nummer: 1533-03-5