2'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, o-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 850 DKK
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluormethyl)propiophenon 97%
2'-(Trifluormethyl)propiophenon
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molekylvægt: 202.18 g/mol
Kogepunkt: 219…220 °C
Massefylde: 1.214 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013557
CAS-nummer: 16185-96-9