2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 828 DKK
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formel: C₄H₃F₃O₂
Molekylvægt: 140.06 g/mol
Kogepunkt: 86 °C/35mmHg
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flammepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042424
CAS-nummer: 381-98-6
UN nummer: 3261
ADR: 8 II