4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 1530 DKK
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269411
CAS-nummer: 243666-11-7