2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 186 DKK
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Formel: C₄H₇F₃O
Kogepunkt: 80…81 °C
Massefylde: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 15 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014391
CAS-nummer: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
UN nummer: 1987
ADR: 3,II