5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 2490 DKK
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₅ClF₃N
Kogepunkt: 92…94 °C/6…8mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862650
CAS-nummer: 386715-33-9