(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7747-25G PC7747-100G PC7747-5G
APOSPC7747-25GEA 687 DKK
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G APOSPC7747-5G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 113…114 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094440
CAS-nummer: 739336-26-6