2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 1050 DKK
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat 98%
2-(Trifluormethyl)phenylisothiocyanat
Formel: C₈H₄F₃NS
Kogepunkt: 95…96 °C/10mmHg
Massefylde: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039644
CAS-nummer: 1743-86-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III