5-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 164 DKK
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
5-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
5-Fluor-2-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₉FO₂
Smeltepunkt: 37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671767
CAS-nummer: 426831-32-5