1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorphosphat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 349 DKK
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorphosphat 97%
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorphosphat
Ionic Liquid.
Formel: C₈H₁₅F₆N₂P
Molekylvægt: 284.18 g/mol
Kogepunkt: >340 °C
Smeltepunkt: 44383 °C
Massefylde: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093295
CAS-nummer: 174501-64-5