6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 4940 DKK
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formel: C₁₀H₇FN₂
Smeltepunkt: 50…53 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09756481
CAS-nummer: 2341-25-5