4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 240 DKK
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Kogepunkt: 58…60 °C/1,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09038236
CAS-nummer: 936841-69-9