7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
PC7721-1G
PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA
218
DKK
APOSPC7721-1G
APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formel:
C₈H₅FN₂O Molekylvægt: 164.1400 g/mol Smeltepunkt: 240…242 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD05664874 CAS-nummer: 16499-57-3 |