1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 767 DKK
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)imidazol 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Kogepunkt: 90 °C/0,05mmHg
Smeltepunkt: 71…73 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060493
CAS-nummer: 25371-98-6